蒸気密度
2.6 (vs air)
蒸気圧
11.17 psi ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
788 °F
expl. lim.
8.3 %
屈折率
n20/D 1.354 (lit.)
bp
30 °C (lit.)
mp
-160 °C
密度
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-59.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-51 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
320404-VAR-D:
320404-VAR:
320404-1L:4548174016060
320404-BULK:
試験成績書(COA)