グレード
ACS reagent
anhydrous
品質水準
蒸気圧
<0.0001 hPa ( 25 °C)
製品種目
Redi-Dri™
アッセイ
≥97%
フォーム
powder or crystals
自己発火温度
914 °F
品質
free-flowing
不純物
≤0.01% insolubles
pH
9
mp
271 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES記法
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI Key
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Solvent free aerobic oxidation of alcohols with 1-methyl-2-azaadamantane N-oxyl as a recyclable catalyst through phase separation
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第1類:酸化性固体
亜硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
799416-2.5KG:
799416-500G:
799416-VAR:
799416-BULK:
799416-1KG:
資料
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.