Merck
676772
Sigma-Aldrich
ピリジン
ACS reagent, ≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
4 X 4 L
¥177,000
¥177,000
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
4 X 4 L
¥177,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5N
CAS番号:
分子量:
79.10
Beilstein:
103233
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
グレード:
ACS reagent
アッセイ:
≥99.0%
bp:
115 °C (lit.)
蒸気圧:
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
¥177,000
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
2.72 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
自己発火温度
899 °F
expl. lim.
12.4 %
不純物
≤0.002% NH3
0.1% water
蒸発残留物質
≤0.002%
屈折率
n20/D 1.509 (lit.)
pH
8.5 (25 °C, 15.82 g/L)
bp
115 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
微量陽イオン
Cu: ≤5 ppm
SMILES記法
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChI Key
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pyridine (Pyr) is a nitrogen containing six membered heterocyclic compound commonly used as a base. It is a colorless liquid with a fishy odor. Pyridine moiety is present as a major component in a number of compounds like pyridine nucleotides,[1] pyridine alkaloids,[2] pyridine-based polymers[3] and pyridine-containing macrocycles.[4] It has wide application as a solvent, catalyst and as an intermediate for synthesis.[5] IR, Raman and UV spectra of pyridine have been analyzed and the values obtained were used to calculate its thermodynamic properties.[6] Photodegradation[7] and bacterial degradation of Pyr has been studied.[8]
アプリケーション
Pyridine may be used in the synthesis of the following:
  • complexes with cobalt(II) halides[9]
  • pyridine-d 5, a deuterated form of pyridine[10]
  • ionic liquid matrices (ILMs)[11]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
68.0 °F - closed cup
引火点(℃)
20 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
676772-4X4L:
676772-BULK:
676772-VAR:
676772-4L:
676772-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
ピリジン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1558
ピリジン
ピリジン analytical standard
Supelco
02486
ピリジン
Pyridine for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.09728
Pyridine
Pyridine coenzymes of subcellular tissue fractions.
Jacobson KB and Kaplan NO.
The Journal of Biological Chemistry, 226(2), 603-613 (1957)
Nickel (II) and copper (II) complexes with pyridine-containing macrocycles bearing an aminopropyl pendant arm: synthesis, characterization, and modifications of the pendant amino group.
Herrera AM, et al.
Dalton Transactions, 5, 846-856 (2003)
Cyclostellettamines AF, pyridine alkaloids which inhibit binding of methyl quinuclidinyl benzilate (QNB) to muscarinic acetylcholine receptors, from the marine sponge, Stelletta maxima.
Fusetani N, et al.
Tetrahedron Letters, 35(23), 3967-3970 (1994)
Bacterial degradation of pyridine, indole, quinoline, and their derivatives under different redox conditions.
Fetzner, S.
Applied Microbiology and Biotechnology, 49(3), 237-250 (1998)
The thermal decomposition of metal complexes-III: The decomposition of some pyridine and substituted-pyridine complexes of cobalt (II) halides.
Allan JR, et al.
J. Inorg. Nucl. Chem., 26(11), 1895-1902 (1964)