Merck
650447
Sigma-Aldrich
2-プロパノール
99.9%, HPLC Plus, for residue analysis, suitable for gas chromatography (GC), HPLC, suitable for ASTM® 7979 and ASTM® 7968
別名:
イソプロパノール, sec-プロピルアルコール, IPA, イソプロピルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHOH
CAS番号:
分子量:
60.10
Beilstein:
635639
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.05
product name
2-プロパノール, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%
グレード
HPLC Plus
for residue analysis
認証
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
99.9%
形状
liquid
自己発火温度
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.02% water
≤0.5 ppb Fluorescence (quinine) (365 nm)
蒸発残留物質
≤0.0001%
ハロゲン化残留物質
≤10 ng/L (as heptachlor epoxide)
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7.0 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 245 nm Amax: ≤1.0
λ: 250 nm Amax: ≤0.30
λ: 275-400 nm Amax: ≤0.005
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-プロパノール(イソプロパノール)は二級アルコールです。さまざまな燃料電池で使用される燃料の代替として試験されています。2-プロパノールに溶解したCuO粉末は、レーザーアブレーションを利用したCuコロイドの合成に使用されます。2-プロパノールのZn(NO32懸濁液は、P25-TiO2の不均一な厚い層によってコーティングされた、二酸化チタンコートされたステンレススチール(P25-TiO2/SS)光陽極の作成に使用されています。この光陽極は、電気化学的光触媒(ECPC)分解プロセスに使用されます。2-プロパノールを前駆体として用いたメチルイソブチルケトン(MIBK)の合成が、25%という高収率で報告されています。温度範囲277~346Kで重量測定法により、2-プロパノール中の安息香酸の溶解度が調べられています。
アプリケーション
2-プロパノール(イソプロパノール)は、次のプロセスで使用されます:
  • HPLCによる Capsicum annum果皮抽出物におけるカロテンとキサントフィルの分離と定量。
  • Pt-TiO2/ Ti電極の製造時、PtおよびTiO2前駆体の溶解における溶媒として。
  • 鈴木-宮浦クロスカップリング反応による、二置換および三置換のオルソビアリールの合成における溶媒として。
  • 加熱油およびフライ油中の総カルボニル化合物の分析におけるベンゼンの代替溶媒として。
  • 純酸化セリウム(CeO2)存在下でのCO2とジアミン類の反応により行う環状尿素の合成における反応溶媒として。
HPLC、分光光度測定、環境試験に適しています。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
調製ノート
本製品は0.2 μmフィルターでろ過されています。
その他情報
Pure-Pac® II容器は、分注溶媒Z560723にMicromatic MacroValveカプラーを必要とします。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に最適なLiChropur試薬を見つけてください
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
650447-200L:
650447-4X2L:
650447-50L-P2:4548173271422
650447-VAR:
650447-20L-N2:
650447-BULK:
650447-4X4L:4548173176819
650447-6X1L:4548173176826
650447-2.5L:
650447-CH:
650447-56L-P1-LS:
650447-1L:4548173176796
650447-4L:4548173176802
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
A general method for the Suzuki-Miyaura cross-coupling of sterically hindered aryl chlorides: Synthesis of di-and tri-ortho-substituted biaryls in 2-propanol at room temperature.
Navarro O, et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(52), 16194-16195 (2003)
A modified method for the estimation of total carbonyl compounds in heated and frying oils using 2-propanol as a solvent.
Endo Y, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 78(10), 1021-1024 (2001)
Electrochemical oxidation of alcohols on Pt-TiO2 binary electrodes.
Hasa B, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 38(35), 15395-15404 (2013)
Highly efficient synthesis of cyclic ureas from CO2 and diamines by a pure CeO2 catalyst using a 2-propanol solvent.
Tamura M, et al.
Green Chemistry, 15(6), 1567-1577 (2013)
Electrochemical photocatalytic degradation of dye solution with a TiO2-coated stainless steel electrode prepared by electrophoretic deposition.
Lin WC, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 140, 32-41 (2013)
資料
Learn more about our Kava CRM solution for use in quantitative and qualitative analysis of kavalactones and flavokavains in kava products to confirm their potency and authenticity.
プロトコル
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.