製品名
2-プロパノール, suitable for HPLC, 99.5%
グレード
HPLC grade
品質水準
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.05% water
蒸発残留物質
<0.0003%
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7.0 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 205 nm Amax: 1.0
λ: 220 nm Amax: 0.30
λ: 230 nm Amax: 0.15
λ: 245 nm Amax: 0.05
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- As a solvent in the synthesis of di- and trisubstituted ortho biaryls by Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction.[8]
- As an alternate solvent to benzene in the analysis of total carbonyl compounds in heated and frying oils.[9]
- As a reaction medium in the preparation of cyclic ureas by reacting CO2 with diamines in the presence of pure cerium oxide (CeO2).[10]
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
439207-VAR:
439207-16L:
439207-4L:
439207-4X4L:4548173150826
439207-20L-P2-4B:
439207-50L-P2-4B:
439207-18L:4548173150802
439207-50L:4548173150833
439207-BULK:
439207-20L:4548173150819
439207-4X4L-D:
439207-1L:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
UHPLC separation of Vitamin D Metabolites using Supel™ Carbon LC column ensures excellent peak shape and sensitivity.
Polar graphitic carbon enables UHPLC separation of highly polar pesticides, herbicides, and Vitamin D metabolites, advancing liquid chromatography capabilities.