Merck
63547
Sigma-Aldrich
硝酸マンガン(II) 四水和物
purum p.a., ≥97.0% (KT)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥7,780
1 KG
¥20,200
¥7,780
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥7,780
1 KG
¥20,200
About This Item
化学式:
Mn(NO3)2 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
251.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥7,780
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
purum p.a.
アッセイ
≥97.0% (KT)
フォーム
powder, crystals or chunks
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
O.O.O.O.[Mn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mn.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
InChI Key
ALIMWUQMDCBYFM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
硝酸マンガン(II)四水和物は、水和マンガン塩です。
アプリケーション
硝酸マンガン(II)四水和物は、以下の調製時に出発試薬として使用される場合があります:
  • [Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2粉末[1]
  • [Mn(2-Bzpy)(N32]n (2-Benzy = 2-ベンゾイルピリジン)[2]
  • [Mn(3,5-ルチジン)2(N32]n[2]
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1C - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Brain
補足的ハザード
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
63547-VAR:
63547-1KG:4548173943381
63547-BULK:
63547-100G:4548173943374
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis, structural characterization, magnetic behavior, and single crystal EPR spectra of three new one-dimensional manganese azido systems with FM, alternating FM-AF, and AF coupling.
Abu-Youssef MAM, et al.
Inorganic Chemistry, 38(25), 5716-5723 (1999)
Nils Lau Nyborg Broge et al.
Nanoscale, 12(15), 8511-8518 (2020-04-04)
Solvothermal technology shows great promise in "green" materials synthesis, processing, and recycling. The outcome of a specific solvothermal reaction depends strongly on the solvent properties, and the versatility of solvothermal synthesis hinges on the very large changes in solvent properties
Synthesis and structural characterization of layered Li[Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2 cathode materials by ultrasonic spray pyrolysis method.
Park SH, et al.
Electrochimica Acta, 49(4), 557-563 (2004)
Longwen Chen et al.
Journal of environmental sciences (China), 74, 58-70 (2018-10-21)
Processes based on non-thermal plasma (NTP) for indoor air treatment inevitably lead to the formation of toxic by-products such as ozone (O3) and nitrogen oxides (NOx). Adding a step of heterogeneous catalysis in series with NTP could allow for the
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf