Merck
62580
Sigma-Aldrich
過塩素酸リチウム
purum p.a., ≥98.0% (calc. based on dry substance, T), powder
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥33,700
500 G
¥105,000
¥33,700
出荷可能日2025年4月03日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥33,700
500 G
¥105,000
About This Item
化学式:
LiClO4
CAS番号:
分子量:
106.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥33,700
出荷可能日2025年4月03日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
purum p.a.
アッセイ
≥98.0% (calc. based on dry substance, T)
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: oxidant
不純物
≤3% water
pH
6.0-9.5 (25 °C, 106.4 g/L)
mp
236 °C (lit.)
溶解性
alcohol: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤100 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
[Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.Li/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
リチウム過塩素酸塩(LiClO4)は無色のリチウム塩です。水溶液から結晶化すると、過塩素酸リチウム三水和物(LiClO4.3H2O)が得られます。塩化リチウムと過塩素酸を反応させることにより合成できます。[1]
アプリケーション
塩素酸リチウム(LiClO4)は、以下の用途に使用される場合があります。ビス(インドリル)メタンの合成における触媒として[2]、また、α,β-不飽和カルボニル化合物とアルデヒドとのBaylis-Hillmanカップリング反応に。[3]
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
62580-VAR-F:
62580-500G-F:
62580-100G-F-D:
62580-100G-F:
62580-500G-F-D:
62580-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lithium perchlorate-accelerated Baylis-Hillman reactions.
Kawamura M and Kobayashi S.
Tetrahedron Letters, 40(8), 1539-1542 (1999)
Lithium perchlorate catalyzed reactions of indoles: An expeditious synthesis of bis (indolyl) methanes.
Yadav JS, et al.
Synthesis, 2001(5), 0783-0787 (2001)
Francisco Palacios et al.
The Journal of organic chemistry, 67(7), 2131-2135 (2002-04-02)
Functionalized keto-enamines 6 were obtained by nucleophilic addition of enol ethers to the imine moiety of 2-azadienes derived from dehydroaspartic esters 4. Reactions of 2-azadiene 4c containing three electron-withdrawing substituents (CO(2)R) with enol ethers 5 in the presence of lithium
Yu-Chuan Liu et al.
Analytica chimica acta, 584(2), 433-438 (2007-03-28)
In this work, the effect of supplemental LiClO(4) electrolytes in KCl solutions used in roughening silver substrates by electrochemical triangular-wave oxidation-reduction cycles (ORC) on surface-enhanced Raman scattering (SERS) was first investigated. To prepare SERS-active substrates by ORC procedures, electrolytes of
Witold Darlewski et al.
Journal of hazardous materials, 175(1-3), 460-467 (2009-11-17)
A process of dibutyl sulphide (DBS) electro-oxidation using electrolysis and cyclic voltamperometry was investigated in water-methanol solution using different electrodes (platinum, boron doped diamond, graphite and glassy carbon). Obtained results indicate that the DBS electro-oxidation process is irreversible in voltamperometric