Merck
60710
Sigma-Aldrich
ケロシン
purum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
15101502
NACRES:
NA.21
bp:
190-250 °C (lit.)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気密度
4.5 (vs air)
蒸気圧
0.23 mmHg ( 20 °C)
グレード
purum
フォーム
liquid
自己発火温度
442 °F
expl. lim.
5 %
屈折率
n20/D 1.436
bp
190-250 °C (lit.)
密度
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ケロシン(灯油)は中程度の石油各画です。[1]市販の燃料として広く使用されています。ケロシンの酸化の動態学的な反応メカニズムが研究されています。[2]ポリマー電解質燃料電池(PEFC)で使用するケロシンの改質活性を改善するために、燃料処理システムが開発されました。[3]
アプリケーション
ケロシンは、定置燃料電池の液体燃料として使用される場合があります。[3]
その他情報
販売制限が適用されることがあります。
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
60710-VAR:
60710-BULK:
60710-1L:4548173349244
60710-4X2.5L:
60710-6X1L:
60710-2.5L:4548173349251
60710-5L:4548173349268
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 432-432 (1994)
Development of kerosene fuel processing system for PEFC.
Fukunaga T, et al.
Catalysis Today, 84(3), 197-200 (2003)
Jane Jose Vattathara et al.
Scientific reports, 10(1), 3790-3790 (2020-03-04)
The concept of substrate inhibition to prevent its phosphorylation has potential in drug discovery and is envisioned to treat the autoimmune disorder multiple sclerosis (MS). Glia maturation factor-β (GMF-β) Ser83 phosphorylation by protein kinase A (PKA) is pivotal in the
On the kinetics of hydrocarbons oxidation from natural gas to kerosene and diesel fuel.
Dagaut P.
Physical Chemistry Chemical Physics, 4(11), 2079-2094 (2002)
Kent L Gee et al.
The Journal of the Acoustical Society of America, 123(6), 4082-4093 (2008-06-10)
To address the question of the role of nonlinear effects in the propagation of noise radiated by high-power jet aircraft, extensive measurements were made of the F-22A Raptor during static engine run-ups. Data were acquired at low-, intermediate-, and high-thrust
プロトコル
Accurately measure moisture content in kerosene through Karl Fischer titration, using both volumetric and coulometric methods for reliable results.