Merck
262560
Sigma-Aldrich
ミネラルスピリッツ
odorless, contains ≥10 ppm BHT
別名:
リグロイン, 石油スピリット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
920-901-0
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.21
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
2 psi ( 21.1 °C)
形状
liquid
含みます
≥10 ppm BHT
屈折率
n20/D 1.424
bp
179-210 °C
密度
0.752 g/mL at 25 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ミネラルスピリッツは石油由来の脂肪族炭化水素溶媒であり、脱脂剤として広く使用されています。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
152.6 °F - closed cup
引火点(℃)
67 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
262560-4L:
262560-20L:
262560-3.5L:
262560-17.6L:
262560-4X3.5L:
262560-BULK:
262560-18L-CS:
262560-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Airborne concentrations of benzene and mineral spirits (stoddard solvent) during cleaning of a locomotive generator and traction motor
Madl AK & Paustenbach DJ
Environmental Health : A Global Access Science Source, 65(23), 1965-1979 (2002)