Merck
86460
Sigma-Aldrich
White spirit
~17% aromatics basis
別名:
Mineral Spirit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.22
bp:
150-200 °C
品質水準
フォーム
liquid
濃度
~17% (aromatics)
屈折率
n20/D 1.437
bp
150-200 °C
密度
0.78 g/mL at 20 °C
アプリケーション
White spirit is generally used:
  • As a solvent for the extraction of oil-bituminous rock organic components from mineral.
  • As a component in the mixture of organic liquids to clean the coal samples by float/sink gravity separations.
White spirit with ~17% aromatics basis can be used as a solvent in the synthesis of alkyd resin from camelina oil.
その他情報
全製品ラインをご覧いただくにはFlavors and Fragrances Catalogをダウンロードしてください。
香味料および香料の新製品に関する最新情報を得るにはSubscribe to our Newsletterをご利用ください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>86.0 °F - (External MSDS)
引火点(℃)
> 30 °C - (External MSDS)
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
86460-1L:4548173946375
86460-2.5L:4548173946382
86460-VAR:
86460-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Solvent exposure in construction and maintenance painting.
Riala R, et al.
Forensic Science International, 267, 263-266 (1984)
Effects of organic liquids on coking properties of a higher-inert Western Canadian coal.
Holuszko ME, et al.
Fuel Processing Technology, 155(1), 225-231 (2017)
Investigation of a Mechanism for Extraction of Organic Components of a Mineral Part from Imankara Field Oil-Bituminous Rocks by Ultrasonic Treatment Method in the Presence of Surfactants and Flocculants.
Beysenbayev OK and Esirkepova M
Orient. J. Chem., 34(1), 482-492 (2018)
Synthesis and characterization of alkyd resins based on Camelina sativa oil and polyglycerol.
Nosal H, et al.
Progress in Organic Coatings, 86(1), 59-70 (2015)
Towards chemical profiling of ignitable liquids with comprehensive two-dimensional gas chromatography: Exploring forensic application to neat white spirits.
Sampat AAS, et al.
Forensic Science International, 267, 183-195 (2016)