Merck
47670
Sigma-Aldrich
ホルムアミド
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5% (GC/T)
別名:
アミドC1, ギ酸アミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCONH2
CAS番号:
分子量:
45.04
Beilstein:
505995
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
PubChem Substance ID:
bp:
210 °C (lit.)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
蒸気密度
1.55 (vs air)
蒸気圧
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC/T)
フォーム
liquid
自己発火温度
932 °F
expl. lim.
2.7-19 %
テクニック
PCR: suitable
不純物
≤0.02% free acid (as HCOOH)
≤0.1% water
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
n20/D 1.447
pH
4-10 (20 °C, 200 g/L)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
転移温度
transition temp 2.0-3.0 °C
密度
1.132 g/mL at 20 °C
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
適合性
in accordance for miscibility
SMILES記法
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChI Key
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ホルムアミドは無色の有機溶媒です。[1] PCR(ポリメラーゼ連鎖反応)研究の精度を高めることが報告されています。[2] 同位体型のマイクロ波スペクトル研究は、ホルムアミドの分子が非平面であり、その中でH2N-C 基が浅いピラミッド様構造を呈していることを示唆しています。[3]
アプリケーション
ホルムアミドは核酸の二重らせんを不安定にし、低い温度条件でのハイブリダイゼーションでは通常50%の濃度で用いられます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
305.6 °F
引火点(℃)
152 °C
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
47670-2.5L-F:
47670-4X2.5L-F:
47670-25ML-F:
47670-6X1L-F:
47670-BULK-F:
47670-VAR-F:
47670-250ML-F:
47670-1L-F:
47670-4X25ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Microwave spectrum and molecular structure of formamide.
Costain CC and Dowling JM.
J. Chem. Phys. , 32(1), 158-165 (1960)
J Casey et al.
Nucleic acids research, 4(5), 1539-1552 (1977-01-01)
The thermal stabilities of RNA:DNA hybrids are substantially greater than those of DNA:DNA duplexes in aqueous electrolyte solutions containing high concentrations of formamide. Association rates to form DNA:DNA duplexes and DNA:RNA hybrids have been measured in these solvents. There is
The formamide method for the extraction of polysaccharides from haemolytic streptococci.
Fuller AT.
British Journal of Experimental Pathology, 32(1), 130-130 (1960)
Solubilization in formamide protects RNA from degradation.
Chomczynski P.
Nucleic Acids Research, 20(14), 3791-3791 (1992)
Formamide can dramatically improve the specificity of PCR.
G Sarkar et al.
Nucleic acids research, 18(24), 7465-7465 (1990-12-25)