Merck
459828
Sigma-Aldrich
エチルアルコール(純粋)
greener alternative
Ethyl alcohol, Pure
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
≥99.5%, HPLC/spectrophotometric grade, 200 proof, suitable for UV/Vis spectroscopy and HPLC
別名:
エタノール, 無水アルコール, 非変性エタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2OH
CAS番号:
分子量:
46.07
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
78.3 °C
製品459828は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
製品名
エチルアルコール(純粋), 200 proof
蒸気密度
1.59 (vs air)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
expl. lim.
3.1-27.7 %
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
200 proof
テクニック
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
≤0.2% water
蒸発残留物質
<0.001%
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L)
bp
78.3 °C
mp
-114 °C
密度
0.789 g/mL at 20 °C
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 210 nm Amax: 0.40
λ: 220 nm Amax: 0.25
λ: 230 nm Amax: 0.15
λ: 240 nm Amax: 0.05
λ: 270-400 nm Amax: 0.01
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
価格には連邦税が含まれます。
Pure ethyl alcohol is a non-denatured 200proof ethanol. Ethanol, a primary alcohol, is an important raw material for the synthesis of various compounds. It can be synthesized either from molasses by fermentation or by hydration of ethylene. It acts as a hydrogen source and reaction medium during the transfer hydrogenation of carbonyl compounds in the presence of sodium hydroxide.[1] The impact of ethanol/water fumigation on the performance of diesel engines has been studied.[2] Spectrophotometric grade solvent is of high purity with low UV absorption.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Ethanol is environmentally preferable green solvent and thus it aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries" and "Use of Renewable Feedstocks". 
アプリケーション
Pure ethyl alcohol (Ethanol) has been used to prepare:
  • Ethanol solution for the synthesis of Ga-68 DOTATATE [DOTA-(Tyr3)-octreotate (where DOTA = 1,4,7,10-tetraazacyclo- dodecane-1,4,7,10-tetraacetic acid)] by an automated synthesis system.
  • Aristolochic acid stock solution for the spectrophotometric analysis.[3]
  • Core silica particles of nanoshells by a modified Stöber method.[4]
  • Polyvinylpyrrolidone (PVP) solution in combination with water for synthesizing PVP ultrafine fibers by solution (air-) blowing method.[5]
包装
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
その他情報
Pure-Pac®II コンテナには溶媒分注用Micromatic MicroValve coupler(製品番号Z560723)が必要です。
販売に制約がある場合がございます。
法的情報
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
459828-20L-P2:
459828-4X2L:
459828-2L:
459828-4L:
459828-6X1L:
459828-VAR:
459828-1L:
459828-4X4L:
459828-20L-N2:
459828-BULK:
459828-20L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
In vivo photothermal treatment by the peritumoral injection of macrophages loaded with gold nanoshells.
Yang TD, et al.
Biomedical Optics Express, 7(1), 185-193 (2016)
Generation of polymer ultrafine fibers through solution (air-) blowing.
Zhang L, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 114(6), 3479-3486 (2009)
William A Trujillo et al.
Journal of AOAC International, 89(4), 942-959 (2006-08-19)
The presence of aristolochic acid in some dietary supplements is a concern to regulators and consumers. A method has been developed, by initially using a reference method as a guide, during single laboratory validation (SLV) for the determination of aristolochic
Assessment of a direct injection diesel engine fumigated with ethanol/water mixtures.
Morsy MH.
Energy Conversion and Management , 94, 406-414 (2015)
Sodium hydroxide-catalyzed transfer hydrogenation of carbonyl compounds and nitroarenes using ethanol or isopropanol as both solvent and hydrogen donor.
Wang D, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 400, 14-21 (2015)
資料
A workflow for the sample preparation of hemp bud, hemp oil, chocolate, gummy, candy, and cream for the HPLC-PDA separation and analysis of 17 cannabinoids.
Polar graphitic carbon enables UHPLC separation of highly polar pesticides, herbicides, and Vitamin D metabolites, advancing liquid chromatography capabilities.
HPLC-DAD workflow analyzes 14 cannabinoids in hemp extracts in 10 minutes using Chromolith columns for robust performance.
プロトコル
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.
関連コンテンツ
Why should you have to choose between solvents that are ecological and those that are reliable? Enjoy both at once with our biorenewable and greener solutions. Cyrene™ solvent is a new dipolar aprotic alternative to common REACH restricted solvents, such as N methyl-2-pyrrolidone (NMP) and Dimethylformamide (DMF).
質問
1–10/10 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. What is the expiration date of Ethyl Alcohol SHBQ4896/459828-1L?
    1 回答
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      役に立ちましたか?
  4. How can I get help with the ATF paperwork for 190 and 200 proof ethanol?
    1 回答
    1. Because these non-denatured ethanol products are federally regulated, an ATF permit is required to purchase 190 and 200 proof ethanol. Sigma-Aldrich takes the hassle out of this process for you! There is no ATF paperwork needed or records to be kept on your part. Sigma-Aldrich holds the permit, and immediately pays the federal excise tax. For more regulatory information regarding the tax on ethanol, visit the U.S. Department of Justice, Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives.
      役に立ちましたか?
  5. What are the options for drying solvents?
    1 回答
    1. Sigma-Aldrich offers a full range of high-purity solvents with extremely low water levels specifically manufactured for moisture sensitive Organic and Biotech applications.  Sigma-Aldrich also carries various drying agents such as molecular sieves, which are typically compatible with organic solvents.
      役に立ちましたか?
  6. Who do I contact about larger solvent volume needs?
    1 回答
    1. Email us at [email protected] or visit Sigma-Aldrich Fine Chemicals for development and manufacturing-scale inquiries: [email protected]
      役に立ちましたか?
  7. What is 190 proof and 200 proof ethanol?
    1 回答
    1. All non-denatured ethanol products have a proof associated with the product description. The proof is a measure of the water content of the ethanol portion of the product. The proof is calculated as two times (2 x) the actual ethanol concentration by volume.
      役に立ちましたか?
  8. Can you recommend a Solvent Extractor for organics from aqueous solution?
    1 回答
    1. Solvent extractors are often used for the quantitative extraction of organics from aqueous solutions and separations in immunoassays. The MIXXOR system has been applied successfully in many laboratory solvent extraction operations and is ideal for the rapid screening of alternative solvents for specific extraction problems.
      役に立ちましたか?
  9. What apparatus do you recommend for HPLC solvent filtration?
    1 回答
    1. The Sigma-Aldrich Vacuum Filtration Assembly gives you all the components you need including: funnel top, fritted glass funnel support, filtration flask, aluminum clamp, and silicone stopper.  The Acrodisc Syringe Filters offer high quality filtration for analytical samples, certified for HPLC to ensure low extractable and available in a broad range of membranes to meet sample compatibility requirements.
      役に立ちましたか?
  10. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
レビュー
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
アクティブなフィルタ
    • 1件のレビュー
    • 2件の投票
    星5/5個です。
    Ethyl Alcohol, Pure
    This is our stock item and I order regularly. So far I heard no complaint from researchers.
    Googleで翻訳する