Merck
431311
Sigma-Aldrich
酢酸アンモニウム
≥99.99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2NH4
CAS番号:
分子量:
77.08
Beilstein:
4186741
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
eCl@ss:
39021908
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
for inorganic trace analysis
認証
suitable for ASTM® 7969
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-43
suitable for EPA 1634
suitable for EPA 534
suitable for EPA 538.1
suitable for EPA 8328
suitable for EPA ACB B21-03
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2011
法規制遵守
suitable for FDA C-010.02
蒸気圧
<0.001 hPa
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
形状
solid
不純物
≤0.005% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
pH
6.7-7.3 (25 °C, 5% in water)
6.7-7.3
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble 1,480 g/L at 4 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
SMILES記法
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI Key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ACS 試薬の仕様を満たします。
酢酸アンモニウム(NH4C2H3O2)は水溶性、吸湿性のアンモニウム塩です。環境への負担が小さく安価で、氷酢酸とアンモニアまたは炭酸アンモニウムを反応させて作られます。通常、染料工業および肉の保存料として用いられます。空気サンプル中のホルムアルデヒドの検出に利用されるゾルゲルホルムアルデヒドセンサーの生成に用いられます。原子運動についてのデータを与える酢酸アンモニウムの中性子エネルギー獲得スペクトルが記録されています。溶媒無添加、マイクロ波照射下の条件で、重亜硫酸添加製品およびジアセタートからのアルデヒドの再生について報告があります。
アプリケーション
酢酸アンモニウムは HPLC 分析において移動相成分として用いられることがあります。
以下の合成に用いられることがあります:
  • 腐食防止剤として用いられるフェナントロリン誘導体
  • 多置換イミダゾール
  • 2,4-ジアリルポリヒドロキノリン誘導体
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
431311-VAR:
431311-50G:
431311-250G:
431311-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
DABCO as a mild and efficient catalytic system for the synthesis of highly substituted imidazoles via multi-component condensation strategy.
Murthy SN, et al.
Tetrahedron Letters, 51(40), 5252-5257 (2010)
A convenient synthesis of 2,4-diarylpolyhydroquinoline derivations in the presence of ammonium acetate.
Wang XS, et al.
Synthetic Communications, 32(22), 3449-3454 (2002)
Sol-gel based sensor for selective formaldehyde determination.
Bunkoed O, et al.
Analytica Chimica Acta, 659(1), 251-257 (2010)
Scattering of Cold Neutrons in Ammonium Carbonate, Ammonium Citrate, and Ammonium Acetate.
Myers VW.
J. Chem. Phys. , 46(10), 4034-4035 (1967)
Screening for bioactive compounds from algae.
Plaza M, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 51(2), 450-455 (2010)