Merck
K1637
Sigma-Aldrich
カナマイシン 硫酸 Streptomyces kanamyceticus由来
meets USP testing specifications, powder
別名:
カナマイシン 硫酸塩, カナマイシンA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H36N4O11 · H2O4S
CAS番号:
分子量:
582.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51281654
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.76
由来生物
Streptomyces kanamyceticus
品質水準
認証
USP/NF
meets USP testing specifications
形状
powder
有効性
≥750 μg per mg
溶解性
H2O: 10-50 mg/mL (As a stock solution. Stock solutions should be stored at 2-8°C. Stable at 37°C for 5 days.)
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
作用機序
protein synthesis | interferes
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
InChI Key
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
硫酸カナマイシンは、バクテリアStreptomyces kanamyceticusから精製された広スペクトルのアミノグリコシド系抗生物質です。硫酸カナマイシンは、培養培地中の細胞向けの選択剤であり、細菌リボソームの30Sサブユニットに結合することによって作用し、感受性菌でのタンパク質合成を阻害します。
アプリケーション
硫酸カナマイシンは、カナマイシンエスクリンアザイド寒天でのグループDレンサ球菌単離用培地の添加剤として、さらにカナマイシン培地でネオマイシンホスホトランスフェラーゼを含有する形質転換植物細胞を選択するために使用されます。硫酸カナマイシンはカナマイシンB耐性遺伝子で形質転換された細胞の選択剤としても使用することができます。 100 μg/mLの細胞培養用途に使用することを推奨します。 Streptomyces kanamyceticus由来の硫酸カナマイシンは、遺伝子の細胞タイプ特異的発現の研究に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
作用機序:この製品は、70Sリボソームサブユニットと結合し、転座を阻害し、ミスコーディングを誘発することで作用します。
耐性機序:アミノグリコシド修飾酵素(アセチルトランスフェラーゼ、ホスホトランスフェラーゼ、ヌクレオチジルトランスフェラーゼなど)は、この抗生物質を変化させることができ、リボソームとの相互作用を妨げます。
抗菌スペクトル:硫酸カナマイシンはグラム陰性およびグラム陽性細菌ならびにマイコプラズマに有効です。
特徴および利点
  • 多数の研究用途に適した高品質抗生物質
  • USP試験仕様に適合
調製ノート
硫酸カナマイシンは50 mg/mLで水に溶け、透明な溶液を生成します。 アルコール、アセトン、クロロホルム、エーテルおよび酢酸エチルにはほとんど溶けません。 1%水溶液のpHは6.5~8.5です。 無菌溶液は、.2 μmフィルターを通す無菌ろ過によって調製できます。
溶液は37°Cで約5日間安定です。水性ストック溶液は、2~8°Cで保存すると長期保存できます。
保管および安定性
Tightly closed. Dry. Keep in a well -ventilated place. Keep locked up or in an area accessible
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
K1637-25G:
K1637-VAR:
K1637-BULK:
K1637-9G:
K1637-5G:
K1637-1G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Torbjörn Johansson et al.
Genesis (New York, N.Y. : 2000), 48(4), 264-280 (2010-02-10)
Transgenic mice are highly valuable tools for biological research as they allow cell type-specific expression of functionally instrumental genes. In this protocol, the generation of bacterial artificial chromosome (BAC) transgenic constructs is described. We give an overview of different transgenic
Byron H Hartman et al.
Journal of the Association for Research in Otolaryngology : JARO, 10(3), 321-340 (2009-04-18)
The Notch signaling pathway is known to have multiple roles during development of the inner ear. Notch signaling activates transcription of Hes5, a homologue of Drosophila hairy and enhancer of split, which encodes a basic helix-loop-helix transcriptional repressor. Previous studies
Atef Allam et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 193(2), 871-878 (2014-06-11)
The role of the TNF family member CD70 in adaptive T cell responses has been intensively studied, but its function in innate responses is still under investigation. In this study, we show that CD70 inhibits the early innate response to
Mitsutaka Kitano et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(8), 4795-4803 (2014-06-11)
Highly pathogenic avian influenza A (H5N1) viruses cause severe and often fatal disease in humans. We evaluated the efficacy of repeated intravenous dosing of the neuraminidase inhibitor peramivir against highly pathogenic avian influenza virus A/Vietnam/UT3040/2004 (H5N1) infection in cynomolgus macaques.
Vittorio Bartoli et al.
Nature communications, 11(1), 2095-2095 (2020-05-01)
Synthetic genetic circuits allow us to modify the behavior of living cells. However, changes in environmental conditions and unforeseen interactions with the host cell can cause deviations from a desired function, resulting in the need for time-consuming reassembly to fix