アッセイ
99.998% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: lead
SMILES記法
O=[Pb]=O
InChI
1S/2O.Pb
InChI Key
YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Lead(IV) oxide-graphite composite electrodes: application to sensing of ammonia, nitrite and phenols.: This research discusses the use of Lead(IV) oxide-graphite composite electrodes in the detection of various chemicals, highlighting its potential for environmental monitoring and safety applications. The study explores the electrochemical properties of Lead(IV) oxide in these contexts, which may offer insights into its utility in more advanced battery technologies or energy storage solutions (Sljukić et al., 2007).
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 3 - Repr. 1A - STOT RE 2
ターゲットの組織
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
クロム、鉛又はよう素の酸化物
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
518131-10G:4548173165035
518131-50G:4548173165042
518131-VAR:
518131-BULK:
試験成績書(COA)