Merck
383139
Sigma-Aldrich
ビスマス酸ナトリウム
ACS reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥18,100
¥18,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥18,100
About This Item
化学式:
NaBiO3
CAS番号:
分子量:
279.97
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
¥18,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
ACS reagent
品質水準
詳細
oxidizing efficiency >= 99.6%
アッセイ
≥80.0%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: bismuth
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.002%
微量陽イオン
Mn: ≤5 ppm
SMILES記法
[Na+].[O-][Bi](=O)=O
InChI
1S/Bi.Na.3O/q;+1;;;-1
InChI Key
PNYYBUOBTVHFDN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Sodium bismuthate may be used in the following processes:
  • As an oxidant in the preparation of hexavalent Americium (Am) during the separation of Am from the lanthanides.[1]
  • Hydrothermal synthesis of bismuth oxychloride (BiOCl) micrometer-sized single crystals.[2]
  • As a precursor in the synthesis of bismuth nanoforms under microwave (MW) irradiation.[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
383139-100G:
383139-25G:
383139-BULK:
383139-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ligand-Free One-Step Synthesis of {001} Faceted Semiconducting BiOCl Single Crystals and Their Photocatalytic Activity.
Biswas A, et al.
Crystal Growth & Design, 14(1), 236-239 (2013)
Characterizing Diamylamylphosphonate (DAAP) as an Americium Ligand for Nuclear Fuel-Cycle Applications.
Mincher BJ, et al.
Solvent Extr. Ion Exch., 32(2), 153-166 (2014)
A comparison of bismuth nanoforms obtained in vacuum and air by microwave heating of bismuth powder.
Kharissova OV, et al.
Materials Chemistry and Physics, 121(3), 489-496 (2010)
Correlation of crystal structures and electronic structures with visible light photocatalytic properties of NaBiO3.
Liu J, et al.
Chemical Physics Letters, 572, 101-105 (2013)
Kai Yu et al.
Environmental science & technology, 46(13), 7318-7326 (2012-05-24)
Organic dye degradation was achieved via direct oxidation by bismuth silver oxide coupled with visible light photocatalysis by sodium bismuthate. Crystal violet dye decomposition by each reagent proceeded via two distinct pathways, each involving different active oxygen species. A comparison