Merck
73881
Sigma-Aldrich
Fluo 3-AM
≥90% (TLC)
別名:
4-(6-アセトキシメトキシ-2,7-ジクロロ-3-オキソ-9-キサンテニル)-4′-メチル-2,2′(エチレンジオキシ)ジアニリン-N,N,N′,N′-四酢酸 テトラキス(アセトキシメチル) エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥160,000
¥160,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥160,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C51H50Cl2N2O23
CAS番号:
分子量:
1129.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.32
¥160,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥90% (TLC)
フォーム
powder
蛍光検出
λex 506 nm; λem 525 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)c1ccc(C)cc1OCCOc2cc(ccc2N(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O)C3=C4C=C(Cl)C(=O)C=C4Oc5cc(OCOC(C)=O)c(Cl)cc35
InChI
1S/C51H50Cl2N2O23/c1-28-7-9-39(54(19-47(62)74-24-69-30(3)57)20-48(63)75-25-70-31(4)58)45(13-28)66-11-12-67-46-14-34(8-10-40(46)55(21-49(64)76-26-71-32(5)59)22-50(65)77-27-72-33(6)60)51-35-15-37(52)41(61)17-42(35)78-43-18-44(38(53)16-36(43)51)73-23-68-29(2
InChI Key
PTPUOMXKXCCSEN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
細胞内Ca2+の細胞透過性蛍光指示薬;細胞内で加水分解された場合やCa2+が存在する場合を除いて蛍光を発しません;Fura 2に比べて結合親和性が低いため、高いCa2+過渡電流ピークを測定できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
73881-1MG-BULK:
73881-BULK:
73881-VAR:
73881-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
DC260126 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1050
DC260126
Hong-zhu Li et al.
Journal of biomedical science, 18, 18-18 (2011-02-18)
Myocardial ischemia/reperfusion injury is the major cause of morbidity and mortality for cardiovascular diseases. Dopamine D2 receptors are expressed in cardiac tissues. However, the roles of dopamine D2 receptors in myocardial ischemia/reperfusion injury and cardiomyocyte apoptosis are unclear. Here we
Jasmer Dalal et al.
Molecular reproduction and development, 87(10), 1048-1058 (2020-08-12)
The objective of this study was to determine the effectiveness of deoxygenation of semen extender using Escherichia coli membrane-derived oxygen scavenger (Oxyrase) on post-thaw quality of buffalo (Bubalus bubalis) spermatozoa. Sixteen semen ejaculates, four each from four bulls, were each
Sara Keshtgar et al.
Cell and tissue banking, 21(4), 675-684 (2020-07-02)
Sperm cryopreservation leads to various structural and functional damages, some of which induce by oxidative stress. The reactive oxygen species (ROS) generates by mitochondria and membrane NADPH oxidases (NOXs). Among the NOXs, only NOX5 has been identified in the cell
資料
Sigma-Aldrich presents a Biofiles on Detect, Visualize and Quantify Single Post-Translational Modifications