アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: chelator
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
yellow
溶解性
DMSO: 5 mg/mL
slighlty acidic medium: soluble
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C14H14N4O3/c1-9-13(20)12(11(8-19)6-16-9)7-17-18-14(21)10-2-4-15-5-3-10/h2-7,17,19H,8H2,1H3,(H,18,21)/b12-7+
InChI Key
HOYFGBFEIXEDEL-KPKJPENVSA-N
関連するカテゴリー
詳細
警告
再構成
その他情報
Thomas, S.R., et al. 2001. J. Immunol.166, 6332.
Hermes-Linda, M., et al. 2000. Biochim. Biophys. Acta1523, 154.
Blaha, K., et al. 1998. Blood11, 4368.
Richardson, D.R., and Ponka, P. 1998. J. Lab. Clin. Med.131, 306.
Richardson, D.R.,et al. 1995. Blood86, 4295.
Richardson, D.R., et al. 1994. J. Lab. Clin. Med.124, 660.
Ponka, P., et al. 1988. Biochim. Biophys. Acta967, 122.
Ponka, P., et al. 1984. Biochim. Biophys. Acta802, 477.
Ponka, P., et al. 1979. FEBS Lett.97, 317.
WGK
WGK 1
Jan Code
528110-1.1ML:
528110-50MG-M:
528110-50MG:
528110-MG:
試験成績書(COA)