Merck
383120
Sigma-Aldrich
スルファミン酸
ACS reagent, 99.3%
別名:
アミドスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2SO3H
CAS番号:
分子量:
97.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
99.3%
99.3-100.3% dry basis (ACS specification)
形状
crystals
テクニック
titration: suitable
不純物
≤0.01% insolubles
強熱残分
≤0.01%
mp
215-225 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 213 g/L at 20 °C
密度
2.151 g/cm3 at 25 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES記法
NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI Key
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CA1(759) , CA2(760)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
スルファミン酸は強い無機酸であり、次亜塩素酸塩スキャベンジャーとして機能します。 スルファミン酸は酸性条件下で硝酸塩を還元して窒素ガスを発生させます。この反応は、硝酸塩リッチな廃水の脱窒に利用することができます(亜鉛パウダーを併用します)。
スルファミン酸(H2NSO3H)は広い範囲で使用されている無機化合物です。双性イオン型および中性型として存在し、双性イオン型の方が他方より安定であると報告されています。産業的な応用が報告されています。 各種の有機合成に応用されています。
アプリケーション
スルファミン酸は以下のプロセスで使用されています:
  • ビュレット注入容積を知るための滴定液として、化学較正ファクターとして。
  • 比色パラセタモールアッセイ(改良Glynn-Kendal比色法)での過剰亜硝酸の中和剤として。
  • 誘導結合プラズマ質量分析法(ICP-MS)を用いる尿中Hg測定における内在水銀(Hg)の損失防止のため。
  • ジアルデヒドセルロール(DAC)の亜塩素酸酸化プロセスにおける酸触媒および次亜塩素酸塩スキャベンジャーとして。
  • Hantzsch縮合反応を使用するポリヒドロキノリン誘導体の合成に使用する不均一触媒として。
  • 竹繊維を分解して 5-ヒドロキシメチルフルフラール(HMF)を生成するための触媒として。
  • 遠心微小流体法を応用して水検体中のケイ酸塩量を測定するための酸試薬として。
  • デアザオキサフラビンの室温合成に使用する触媒として。
ルファミン酸(H2NSO3H)は以下の研究で使用されています:
  • アリール-14H-ジベンゾ[a.j]キサンテンの合成に使用する触媒として。
  • ケトキシムからアミドを調製するためのグリーン触媒として。
  • 1級アリルアミンの領域選択合成(アリル置換反応を経由)のアンモニア相当反応剤として。
  • 多置換キノロンの合成。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
383120-500G:
383120-VAR:
383120-2.5KG:
383120-100G:
383120-1KG:
383120-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hyundoo Hwang et al.
Analytical chemistry, 85(5), 2954-2960 (2013-01-17)
In this study, we describe a novel platform based on centrifugal microfluidics for simultaneous determination of nitrite, nitrate and nitrite, ammonium, orthophosphate, and silicate in water samples. All processes from sample metering to detection were integrated and automatically conducted on
Neil A Demarse et al.
Analytical biochemistry, 417(2), 247-255 (2011-07-12)
Obtaining accurate results with nanowatt titration calorimeters with overflow cells requires mass calibration of the buret injection volume, chemical calibration of the reaction vessel effective volume, and chemical calibration of the calorimetric factor used to convert the measured electrical signal
Sulphamic acid assisted synthesis of polyhydroquinolines via Hantzsch multicomponent reaction: A green approach.
Lambat T, et al.
Journal of Chemical and Pharmaceutical Research, 6(4), 888-892 (2014)
Fathima Shihana et al.
Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.), 48(1), 42-46 (2010-01-26)
Despite a significant increase in the number of patients with paracetamol poisoning in the developing world, plasma paracetamol assays are not widely available. The purpose of this study was to assess a low-cost modified colorimetric paracetamol assay that has the
Conversion of bamboo fiber into 5-hydroxymethylfurfural catalyzed by sulfamic acid with microwave assistance in biphasic system.
Sun J, et al.
Industrial Crops and Products, 70, 266-271 (2015)