Merck
07401
Sigma-Aldrich
スルファミン酸
≥99.5% (alkalimetric)
別名:
アミドスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥5,410
5 KG
¥75,300
¥5,410
出荷予定日2025年3月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥5,410
5 KG
¥75,300
About This Item
化学式:
NH2SO3H
CAS番号:
分子量:
97.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥5,410
出荷予定日2025年3月29日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99.5% (alkalimetric)
フォーム
solid
不純物
≤0.001% heavy metals (as Pb)
強熱残分
≤0.02%
mp
215-225 °C (dec.) (lit.)
密度
2.151 g/cm3 at 25 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
微量陽イオン
Fe: ≤30 mg/kg
SMILES記法
NS(O)(=O)=O
NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI Key
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CA1(759) , CA2(760)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
07401-50KG-R:
07401-1KG-R:
07401-BULK-R:
07401-25KG-H:
07401-4X5KG-R:
07401-2.5KG-R:
07401-6X1KG-R:
07401-VAR-R:
07401-5KG-R:
07401-6X2.5KG-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sulfamic acid: a novel and efficient catalyst for the synthesis of aryl-14H-dibenzo [a. j] xanthenes under conventional heating and microwave irradiation.
Rajitha B, et al.
Tetrahedron Letters, 46(50), 8691-8693 (2005)
Solvent effects. 2. Medium effect on the structure, energy, charge density, and vibrational frequencies of sulfamic acid.
Wong MW, et al.
Journal of the American Chemical Society, 114(2), 523-529 (1992)
Sulfamic acid: an efficient, cost-effective and recyclable solid acid catalyst for the Friedlander quinoline synthesis.
Yadav JS, et al.
Tetrahedron Letters, 46(42, 7249-7253 (2005)
Iridium-catalyzed synthesis of primary allylic amines from allylic alcohols: sulfamic acid as ammonia equivalent.
Christian Defieber et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(17), 3139-3143 (2007-03-14)
Sulfamic acid as a cost-effective and recyclable catalyst for liquid Beckmann rearrangement, a green process to produce amides from ketoximes without waste.
Wang B, et al.
Tetrahedron Letters, 45(17), 3369-3372 (2004)