Merck
1.08677
Supelco
Xylenol orange tetrasodium salt
metal indicator, ACS, Reag. Ph Eur
別名:
Xylenol orange tetrasodium salt, 3,3′′-Bis[bis(carboxymethyl)aminoethyl] cresol sulfone phtrane sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H28N2Na4O13S
CAS番号:
分子量:
760.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171502
EC Index Number:
222-805-8
NACRES:
NB.21
product name
Xylenol orange tetrasodium salt, metal indicator ACS,Reag. Ph Eur
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
形状
solid
損失
≤7% loss on drying, 110°C
pH
8.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
溶解性
510 g/L
かさ密度
250 kg/m3
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C31H32N2O13S.4Na/c1-17-7-21(9-19(29(17)42)11-32(13-25(34)35)14-26(36)37)31(23-5-3-4-6-24(23)46-47(31,44)45)22-8-18(2)30(43)20(10-22)12-33(15-27(38)39)16-28(40)41;;;;/h3-10,42-43H,11-16H2,1-2H3,(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39)(H,40,41);;;;/q;4*+1/p-4
InChI Key
FXYMNKLSOQONJB-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Appearance of solution: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 7
Suitability as indicator (for metal titration): passes test
Sensitivity test: passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3