Merck
28-5710
Sigma-Aldrich
スルファミン酸
SAJ first grade, ≥99.0%
別名:
アミドスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥1,970
¥1,970
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥1,970
About This Item
化学式:
NH2SO3H
CAS番号:
分子量:
97.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
¥1,970
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
SAJ first grade
アッセイ
≥99.0%
フォーム
solid
利用可能性
available only in Japan
mp
215-225 °C (dec.) (lit.)
密度
2.151 g/cm3 at 25 °C
SMILES記法
NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI Key
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
28-5710-5-500G-J:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cobalt-catalyzed direct arylation and benzylation by C-H/C-O cleavage with sulfamates, carbamates, and phosphates.
Weifeng Song et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(33), 8251-8254 (2012-07-14)
Christopher S Adams et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(26), 10807-10810 (2012-06-20)
Nitrogen-containing stereotriads, compounds with three adjacent stereodefined carbons, are commonly found in biologically important molecules. However, the preparation of molecules bearing these motifs can be challenging. Herein, we describe a modular oxidation protocol which converts a substituted allene to a
Laszlo Tarko et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 21(6), 1404-1409 (2012-12-05)
The last version of the PRECLAV algorithm was used to investigate a series of sulfamate/sulfamide carbonic anhydrase (CA, EC 4.2.1.1) inhibitors. PRECLAV allows identification of outliers for lead hopping, significant molecular fragments and similarity computation of a calibration set vs.
Edward J Emmett et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(20), 4007-4014 (2012-03-13)
By using DABCO·(SO(2))(2), DABSO, as a solid bench-stable SO(2)-equivalent, the palladium-catalysed aminosulfonylation of aryl-, alkenyl- and heteroaryl halides has been achieved. N,N-Dialkylhydrazines are employed as the N-nucleophiles and provide N-aminosulfonamides as the products in good to excellent yields. The reactions
Ning Dai et al.
Environmental science & technology, 46(17), 9793-9801 (2012-07-27)
With years of full-scale experience for precombustion CO(2) capture, amine-based technologies are emerging as the prime contender for postcombustion CO(2) capture. However, concerns for postcombustion applications have focused on the possible contamination of air or drinking water supplies downwind by