Merck
242780
Sigma-Aldrich
スルファミン酸
reagent grade, 98%
別名:
アミドスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥6,650
3 KG
¥16,500
¥6,650
出荷予定日2025年4月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥6,650
3 KG
¥16,500
About This Item
化学式:
NH2SO3H
CAS番号:
分子量:
97.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥6,650
出荷予定日2025年4月01日
バルクの問い合わせ
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
powder or crystals
mp
215-225 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 213 g/L at 20 °C
water: 470 g/L at 80 °C
密度
2.151 g/cm3 at 25 °C
SMILES記法
NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI Key
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CA1(759) , CA2(760)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Sulfamic acid (H2NSO3H) is a strong inorganic acid. It exists in zwitterionic form and neutral forms. Zwitterionic form is more stable than neutral form.[1]
The ability of sulfamic acid/zinc powder to reduce nitrate to nitrogen gas under acidic condition has been utilized to denitrify nitrate-rich wastewater.[2]
アプリケーション
Sulfamic acid (H2NSO3H) may be used in the following studies:
  • As a catalyst in the synthesis of aryl-14H-dibenzo[a.j]xanthenes.[3]
  • As a green catalyst for the liquid Beckmann rearrangement of ketoxime in dried acetonitrile.[4]
  • As a nitrogen source as well as an in situ activator of hydroxy groups in the direct iridium-catalyzed synthesis of primary allylic amines from allylic alcohols.[5]
  • Synthesis of polysubstituted quinolones.[6]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
242780-12KG:
242780-BULK:
242780-1KG:
242780-3KG:
242780-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Denitrification of simulated nitrate-rich wastewater using sulfamic acid and zinc scrap.
Jang JH, et al.
Chemical Papers, 65(4), 437-446 (2011)
Solvent effects. 2. Medium effect on the structure, energy, charge density, and vibrational frequencies of sulfamic acid.
Wong MW, et al.
Journal of the American Chemical Society, 114(2), 523-529 (1992)
Sulfamic acid: a novel and efficient catalyst for the synthesis of aryl-14H-dibenzo [a. j] xanthenes under conventional heating and microwave irradiation.
Rajitha B, et al.
Tetrahedron Letters, 46(50), 8691-8693 (2005)
Sulfamic acid: an efficient, cost-effective and recyclable solid acid catalyst for the Friedlander quinoline synthesis.
Yadav JS, et al.
Tetrahedron Letters, 46(42, 7249-7253 (2005)
Iridium-catalyzed synthesis of primary allylic amines from allylic alcohols: sulfamic acid as ammonia equivalent.
Christian Defieber et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(17), 3139-3143 (2007-03-14)