Merck
34867
Sigma-Aldrich
1-ブタノール
suitable for HPLC, ≥99.7%
別名:
n-ブタノール, ブチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥8,900
1 L
¥21,100
2 L
¥30,100
¥8,900
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥8,900
1 L
¥21,100
2 L
¥30,100
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3OH
CAS番号:
分子量:
74.12
Beilstein:
969148
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.7%
テクニック:
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
アプリケーション:
food and beverages
bp:
116-118 °C (lit.)
蒸気圧:
5.5 mmHg
¥8,900
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
蒸気密度
2.55 (vs air)
品質水準
蒸気圧
5.5 mmHg
アッセイ
≥99.7%
フォーム
liquid
自己発火温度
649 °F
expl. lim.
11.2 %
テクニック
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as C3H7COOH)
≤0.1% water (Karl Fischer)
透過率
210 nm, ≥20%
235 nm, ≥80%
280 nm, ≥98%
屈折率
n20/D 1.399 (lit.)
pH
7 (20 °C, 70 g/L)
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
密度
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-ブタノールは直鎖アルコールです。遺伝子操作された大腸菌株を用いたグルコースからの生合成が報告されています[1] トリエチルアミン(触媒)存在下のジイソシアン酸との反応が容積法により調べられています。動力学的研究では、反応は競合的二次逐次反応として進行することが示唆されています。[2] その脱水反応は、さまざまなシリカ・アルミナの酸性特性と塩基性特性を評価するための標準反応として使用されてきました。[3]
アプリケーション
1-ブタノールは、固体酸(H3PW12O40、Cs2.5H0.5PW12O40の酸性塩)が触媒するアクリル酸のエステル化のために使用される可能性があります。[4] キラル超臨界流体クロマトグラフィー(SFC)法によるシクロヘキシルメチルホスホノフルオリダート(シクロサリン、GF)ラセミ体のエナンチオ選択的分離を調べるために共溶媒として使用される可能性があります。[5]
HPLC、分光光度測定、環境試験に適しています。
その他情報
特記事項
カタログ番号34867-4X2.5Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル34867-2.5Lをご注文ください。
おすすめ製品
HPLCLC-MSの分析に最適なLiChropur試薬をご覧ください。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34867-1L:4548173221434
34867-VAR:
34867-4X2.5L:4548173260471
34867-4L:4548173260464
34867-4X4L:4548173221427
34867-100ML:4548173221403
34867JP-4X2.5L:
34867-2L:4548173221397
34867-4L-PW:
34867-BULK:
34867-6X1L:4548173221410
34867-2.5L:4548173221441
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
1-Butanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.01990
1-Butanol
1-Butanol EMPROVE® ESSENTIAL, ChP, NF
SAFC
1.00988
1-Butanol
1-Butanol EMPLURA®
Supelco
8.22262
1-Butanol
Shane A Kasten et al.
Chirality, 26(12), 817-824 (2014-10-10)
Chemical warfare nerve agents (CWNAs) are extremely toxic organophosphorus compounds that contain a chiral phosphorus center. Undirected synthesis of G-type CWNAs produces stereoisomers of tabun, sarin, soman, and cyclosarin (GA, GB, GD, and GF, respectively). Analytical-scale methods were developed using
Liquid phase esterification of acrylic acid with 1-butanol catalyzed by solid acid catalysts.
Chen X, et al.
Applied Catalysis A: General, 180(!), 261-269 (1999)
The kinetics of the triethylamine-catalyzed reaction of diisocyanates with 1-butanol in toluene.
Burkus J and Eckert CF.
Journal of the American Chemical Society, 80(22), 5948-5950 (1958)
Acid-base properties of silica-aluminas: use of 1-butanol dehydration as a test reaction.
Berteau P, et al.
Applied Catalysis, 70(1), 307-323 (1991)
C R Shen et al.
Metabolic engineering, 10(6), 312-320 (2008-09-09)
Production of higher alcohols via the keto-acid intermediates found in microorganism's native amino-acid pathways has recently shown promising results. In this work, an Escherichia coli strain that produces 1-butanol and 1-propanol from glucose was constructed. The strain first converts glucose