product name
アセトニトリル, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
1.41 (vs air)
蒸気圧
72.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
973 °F
expl. lim.
16 %
不純物
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% free alkali (as NH3)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.1% water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.3435-1.3445
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
適合性
passes test for reaction against H2SO4
フォーマット
neat
SMILES記法
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33019-2.5L-R:4548173257785
33019-6X1L-R:4548173257839
33019-25L-R-C:
33019-VAR-R:
33019-155KG:
33019-25L-R:4548173257808
33019-RSAMPLE:
33019JP-4X2.5L-R:4548173257853
33019-5L-R:4548173257822
33019-BULK-R:
33019-4X2.5L-R:4548173257815
33019-7L-R:4548173257846
33019-1L-R:4548173257778
33019JP-6X1L-R:4548173257860
33019-200L-RC:
試験成績書(COA)