Merck
31219
Sigma-Aldrich
水酸化カルシウム
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ca(OH)2
CAS番号:
分子量:
74.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
認証
USP/NF
reag. Ph. Eur.
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥96%
フォーム
powder
不純物
≤0.03% insoluble in hydrochloric acid
≤3% CaCO3
pH
12.4-12.6 (20 °C)
密度
2.24 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
微量陽イオン
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤500 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
O[Ca]O
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
InChI Key
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Calcium hydroxide is a calcium salt. It is employed in various pulp-capping agents and its influence on healthy and inflamed pulp has been described.[1] Its antibacterial effects have been investigated.[2] It has been employed in endodontic treatment.[3]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31219-6X500G:
31219-VAR:
31219-6X1KG:
31219-25KG:
31219-100G:4548173958705
31219-1KG:4548173958712
31219-6X100G:
31219-500G:4548173958729
31219-25KG-H:
31219-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tronstad L, et al.
Journal of Endodontics, 7(1), 17-21 (1981)
The colorimetric determination of lactic acid in biological material.
Barker SB and Summerson WH.
The Journal of Biological Chemistry, 138(2), 535-554 (1941)
The antibacterial effect of camphorated paramonochlorophenol, camphorated phenol and calcium hydroxide in the treatment of infected root canals.
A Bystrom et al.
Endodontics & dental traumatology, 1(5), 170-175 (1985-10-01)
U Schröder
Journal of dental research, 64 Spec No, 541-548 (1985-04-01)
The findings from the recent literature on pulpal cell responses to the application of calcium hydroxide to exposed pulps are described. The effect of calcium hydroxide on healthy and inflamed pulp is discussed. The effect of incorporation of calcium hydroxide
F H van de Sande et al.
Journal of dental research, 92(7 Suppl), 78S-83S (2013-05-22)
This practice-based retrospective study evaluated the survival of resin composite restorations in posterior teeth, focusing on the influence of potential patient risk factors. In total, 306 posterior composite restorations placed in 44 adult patients were investigated after 10 to 18