グレード
anhydrous
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: calcium
bp
2850 °C (lit.)
密度
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Ca]
InChI
1S/Ca.O
InChI Key
ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
451711-5G-PW:
451711-25G-PW:
451711-5G:4548173941516
451711-VAR:
451711-25G:4548173941509
451711-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
酸化物、酸窒化物、窒化物などに少量の希土類や遷移金属元素をドープして合成した高性能無機材料を蛍光体とした、固体照明デバイスについて解説しました。
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.