Merck
409944
Sigma-Aldrich
2-エチルヘキシルビニルエーテル
98%
別名:
3-[(Ethenyloxy)methyl]heptane, Vinyl 2-ethylhexyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2OCH=CH2
CAS番号:
分子量:
156.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
177-178 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
密度
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC(CC)COC=C
InChI
1S/C10H20O/c1-4-7-8-10(5-2)9-11-6-3/h6,10H,3-5,7-9H2,1-2H3
InChI Key
DSSAWHFZNWVJEC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
125.6 °F - closed cup
引火点(℃)
52 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
409944-5ML:
409944-5L:
409944-25ML:
409944-VAR:
409944-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)