Merck
1.02047
Supelco
Calcium hydroxide
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
別名:
Calcium hydroxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ca(OH)2
CAS番号:
分子量:
74.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352305
EC Index Number:
215-137-3
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥96.0% (acidimetric)
形状
solid
有効性
7340 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.03% Substances insoluble in hydrochloric acid
pH
12.6 (20 °C in H2O, saturated solution)
mp
550 °C (decomposition)
溶解性
1.7 g/L
密度
2.24 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
400 kg/m3
微量陰イオン
carbonate (CO32-): ≤3.0% (as CaCO3)
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.1%
微量陽イオン
Fe: ≤0.05%
K: ≤0.05%
Mg: ≤0.5%
Na: ≤0.05%
Sr: ≤0.05%
heavy metals (as Pb): ≤0.003%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
InChI Key
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Synthesis and utilization of polyol-modified high specific surface area Ca(OH)(2): This research explores the enhanced properties of calcium hydroxide when modified for high surface area applications, crucial for environmental and material science applications, particularly in pollution control and advanced material composites. (Yan et al., 2024).
関連事項
Replaces: CX0220; CX0220-1
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.03 %
Carbonate (as CaCO₃): ≤ 3.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfur compounds (as SO₄): ≤ 0.1 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.003 %
Fe (Iron): ≤ 0.05 %
K (Potassium): ≤ 0.05 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.5 %
Na (Sodium): ≤ 0.05 %
Sr (Strontium): ≤ 0.05 %
Conforms ACS, Reag. Ph. Eur.
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1020471024:
1020471000:
IN21020470500:
1020472507:
1020470000:
1020470507:
1020479050:
1020470500:
試験成績書(COA)