Merck
309079
Sigma-Aldrich
硝酸
red, fuming, HNO3 >90 %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HNO3
CAS番号:
分子量:
63.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
pH:
<1 (20 °C)
製品309079は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
蒸気圧
8 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
5.0-10.0% (% N2O3, titration)
フォーム
liquid
組成
HNO3, >90%
不純物
5-10% dissolved oxides as N2O3
red
pH
<1 (20 °C)
bp
120.5 °C (lit.)
密度
1.48 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI Key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Nitric acid is an oxidizing agent used in the oxidation and nitration of organic molecules.
アプリケーション
Nitric acid can be used as:
  • A catalyst for the aerobic conversion of benzyl ethers to benzaldehydes.
  • An oxidant for the oxidative bromination of activated aromatic compounds using alkali metal bromide salts to synthesize corresponding bromo-derivatives.
ピクトグラム
Flame over circleSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1
補足的ハザード
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第6類:酸化性液体
硝酸
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
309079-100ML:
309079-BULK:
309079-500ML:4548173132877
309079-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
硝酸 JIS special grade, &#8805;97.0%, fuming, density: 1.52
Sigma-Aldrich
21-1690
硝酸
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 698-698 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 590-590 (1994)
Heterogeneous reactivity of gaseous nitric acid on Al2O3, CaCO3, and atmospheric dust samples: A Knudsen cell study.
Hanisch F and Crowley JN.
The Journal of Physical Chemistry A, 105(13), 3096-3106 (2001)
Eduardo Carasek et al.
Talanta, 56(1), 185-191 (2008-10-31)
The need for highly reliable methods for the determination of trace elements has been recognised in analytical chemistry and environmental science. A method for the trace analysis of Pb and Cd in natural waters is described. In a preconcentration step
Oxidation of multiwalled carbon nanotubes by nitric acid.
Rosca ID, et al.
Carbon, 43(15), 3124-3131 (2005)