Merck
431362
Sigma-Aldrich
ヒドロキシルアミン 塩酸塩
99.999% trace metals basis
別名:
ヒドロキシルアンモニウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥13,400
250 G
¥31,100
¥13,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥13,400
250 G
¥31,100
About This Item
化学式:
NH2OH · HCl
CAS番号:
分子量:
69.49
Beilstein:
3539763
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
ACS reagent (specifications)
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
crystals
不純物
≤0.005% S compounds
≤0.25 meq/g Titr. free acid
<10 ppm total metallic impurities
強熱残分
≤0.05%
pH
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L)
mp
155-157 °C (dec.) (lit.)
密度
1.67 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
NH4+:, passes test
heavy metals: ≤5 ppm
SMILES記法
Cl.NO
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2
InChI Key
WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の調製のための反応物質:
  • 強力な阻害剤としてのオルガノシランアミン、およびインフルエンザAウイルスM2プロトンチャネルの構造プローブ[1]
  • トポイソメラーゼIの阻害剤および抗腫瘍作用の見込める物質としてのラメララリンDアナログ[2]
  • 早期分娩防止に使用される、プロスタグランジンF2a受容体阻害剤としてのアザペプチド子宮収縮抑制剤[3]
  • 結核菌のタンパク質チロシンホスファターゼBの強力かつ選択的阻害剤としての、インドリン-2-オンにスピロ融合したチアゾリジノン[4]
  • Lys554を標的とする、経口的に生体利用可能なキノリンベースの抗糖尿病ジペプチジルペプチダーゼIV阻害剤[5]
  • 抗ウイルス剤としての、一酸化窒素ドナーを持ったピリミジンヌクレオシド誘導体[6]
  • 神経保護のための、アデノシンA2A受容体およびアデノシントランスポーターを標的とするベンジルアデノシン化合物[7]
  • 尿失禁のラット膀胱内圧測定モデルにおける有効性を改善する、バニロイド受容体TRPV1の阻害剤としてのナフトール誘導体[8]
生物化学的/生理学的作用
MAOインヒビター、血小板凝集を阻害。
特徴および利点
A.C.S.試薬スペックを満たしています。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
spleen
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第5類:自己反応性物質
ヒドロキシルアミン塩類
危険等級II
第二種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
431362-250G:4548173149318
431362-50G:4548173149325
431362-BULK:
431362-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lizethly Cáceres-Jensen et al.
International journal of environmental research and public health, 18(12) (2021-07-03)
The sorption behavior of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) in the abundant agricultural volcanic ash-derived soils (VADS) is not well understood despite being widely used throughout the world, causing effects to the environment and human health. The environmental behavior and risk assessment
Klaus Urbahns et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(11), 3354-3357 (2011-05-03)
We have identified naphthol derivatives as inhibitors of the vanilloid receptor TRPV1 by high throughput screening. The initial lead showed high clearance in rats and has been optimized by enhancing the acidity of the phenol group. Compound 6b has reduced
Carine B Bourguet et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(17), 6085-6097 (2011-07-22)
The prostaglandin-F2α (PGF2α) receptor (FP) was targeted to develop tocolytic agents for inhibiting preterm labor. Azabicycloalkane and azapeptide mimics 2-10 were synthesized based on the (3S,6S,9S)-indolizidin-2-one amino acid analogue PDC113.824 (1), which was shown to modulate FP by a biased
Hironobu Maezaki et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(15), 4482-4498 (2011-07-12)
Dipeptidyl peptidase IV (DPP-4) inhibition is a validated therapeutic option for type 2 diabetes, exhibiting multiple antidiabetic effects with little or no risk of hypoglycemia. In our studies involving non-covalent DPP-4 inhibitors, a novel series of quinoline-based inhibitors were designed
Jun Wang et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(35), 13844-13847 (2011-08-09)
We describe the use of organosilanes as inhibitors and structural probes of a membrane protein, the M2 proton channel from influenza A virus. Organosilane amine inhibitors were found to be generally as potent as their carbon analogues in targeting WT
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf