Merck
308269
Supelco
酢酸2-メトキシエチル
suitable for HPLC, ≥99%
別名:
1-アセトキシ-2-メトキシエタン, Methyl Cellosolve® アセタート, エチレングリコールモノメチルエーテルアセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 L
¥40,100
¥40,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 L
¥40,100
About This Item
化学式:
CH3COOCH2CH2OCH3
CAS番号:
分子量:
118.13
Beilstein:
1700761
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
145 °C (lit.)
¥40,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
HPLC grade
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
精製方法
glass distillation
expl. lim.
0.34-6.3 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
<0.050% water
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.402 (lit.)
bp
145 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
密度
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 254 nm Amax: 1.00
λ: 275 nm Amax: 0.15
λ: 300 nm Amax: 0.05
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
COCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-5(6)8-4-3-7-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
XLLIQLLCWZCATF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Cellosolve is a registered trademark of Union Carbide
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
308269-500ML:
308269-VAR:
308269-BULK:
308269-1L:
308269-2L:4548173356396
308269-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
[Hygienic regulation of ethylene glycol monomethacrylic ether in reservoir water].
I I Datsenko et al.
Gigiena i sanitariia, (9)(9), 75-76 (1989-09-01)
Hong-I Chen et al.
Journal of occupational health, 49(4), 285-293 (2007-08-11)
The objective of this study was to evaluate an intervention program, implemented in year 1999, of wearing rubber gloves in addition to engineering control, and to follow-up the hematological effects of 2-ethoxyethanol acetate (2-EEA) exposure among workers in a silk-screening
T-S Shih et al.
Occupational and environmental medicine, 60(2), 130-135 (2003-01-30)
To examine the association between 2-methoxyethanol (2-ME) exposure and haematological effects, as well as the recovery from these haematological effects with continuous reduction in exposure to 2-ME. Twenty nine exposed and 90 non-exposed workers were recruited. Haematological parameters, eight hour
G Johanson
Critical reviews in toxicology, 30(3), 307-345 (2000-06-14)
Ethylene glycol monomethyl ether (EGME) and its acetate ester (EGMEA) are highly flammable, colorless, moderately volatile liquids with very good solubility properties. They are used in paints, lacquers, stains, inks and surface coatings, silk-screen printing, photographic and photo lithographic processes
R J Smialowicz et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 18(4), 621-627 (1992-05-01)
Oral dosing of adult male F344 rats with the glycol ether 2-methoxyethanol (ME) or its principal metabolite 2-methoxyacetic acid (MAA) results in the suppression of the primary plaque-forming cell (PFC) response to trinitrophenyl-lipopolysaccharide (TNP-LPS). In the present study, the PFC