Merck
307653
Sigma-Aldrich
リン酸水素カルシウム 二水和物
98%
別名:
リン酸カルシウム 二塩基性 二水和物, リン酸水素カルシウム 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥10,600
¥10,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥10,600
About This Item
化学式:
CaHPO4 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
172.09
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
¥10,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
for analytical purposes
アッセイ
98%
フォーム
powder
密度
2.31 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.O.[Ca++].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/Ca.H3O4P.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q+2;;;/p-2
InChI Key
XAAHAAMILDNBPS-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
307653-BULK:
307653-VAR:
307653-2.5KG:
307653-500G:
307653-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Factors influencing additive interactions with calcium hydrogenphosphate dihydrate crystals.
Sikiric M, et al.
Langmuir, 16(24), 9261-9266 (2000)
Decomposition and stabilization of the tablet excipient calcium hydrogenphosphate dihydrate.
De Haan P, et al.
Drug Development and Industrial Pharmacy, 16(13), 2031-2055 (1990)
Synthesis of β-Tricalcalcium Phosphate Block by Wet Milling Method of Calcium Hydrogen Phosphate Dihydrate and Calcium Carbonate.
Nurazreena A and Lau KS.
Advanced Materials Research, 1087 (2015)
Fluconazole-excipient compatibility studies as the first step in the development of a formulation candidate for biowaiver.
Teleginski LK, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 120(1), 771-781 (2015)
H Meyer-Lueckel et al.
Caries research, 44(2), 127-134 (2010-04-02)
The aim of the present study was to evaluate the effects of experimental saliva substitutes based on carboxymethyl cellulose (CMC) differing in degrees of saturation with respect to calcium phosphates on the mineral loss of enamel in vitro. Demineralized bovine