Merck
C8017
Sigma-Aldrich
リン酸カルシウム 一塩基性
≥95%
別名:
ビス(リン酸二水素)カルシウム, リン酸二水素カルシウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥12,800
500 G
¥18,400
¥12,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥12,800
500 G
¥18,400
About This Item
化学式:
Ca(H2PO4)2
分子量:
234.05
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥12,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
溶解性
H2O: slightly soluble(lit.)
SMILES記法
[Ca++].OP(O)([O-])=O.OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Ca.2H3O4P/c;2*1-5(2,3)4/h;2*(H3,1,2,3,4)/q+2;;/p-2
InChI Key
YYRMJZQKEFZXMX-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
アプリケーション
リン酸カルシウム一塩基性 は、以下のような医用セメントを作製するための開始物質として使用できます: リン酸カルシウムケイ酸骨セメント(CPSC)およびセラミック製インプラントのリン酸カルシウムコーティング剤 。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C8017-500G:
C8017-1KG:
C8017-VAR:
C8017-100G:
C8017-BULK:
C8017-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ivana Milanovic et al.
Journal of endodontics, 46(4), 515-523 (2020-02-26)
Open pores between endodontic sealer and root canal walls present potential niches for bacterial growth and migration pathways. The aim was to assess the internal and external porosity of calcium silicate-based sealers and to ascertain the long-term effect of storage
Zubin Zhou et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 106(8), 2827-2840 (2017-12-29)
The influence of calcium polyphosphate (CPP) gel incorporation on the release of vancomycin and tobramycin from polymethyl methacrylate (PMMA) cement (Simplex P, SP) has been studied. Adding 10% CPP gel to SP led to a much lower burst release of
Irfan Qayoom et al.
Biomedical materials (Bristol, England), 15(5), 055015-055015 (2020-04-10)
Withania somnifera (ashwagandha) is used in Indian traditional medicine for its various health benefits. Withaferin-A, a steroidal lactone present in this herb, has shown proteosomal inhibition-based enhancement of bone mineralization. In the present work, chitosan microparticles blended with total methanolic
Pierre Schembri-Wismayer et al.
Journal of endodontics, 43(5), 751-759 (2017-03-16)
Tricalcium silicate (TCS)-based materials are used in endodontics because they are hydraulic and interact with blood, tissue fluids, and phosphate-based root canal irrigants, resulting in biomineralization. Newer-generation materials are biphasic; calcium phosphate is added to the TCS; thus, the material
Patricia Comeau et al.
Journal of biomaterials applications, 32(1), 126-136 (2017-06-02)
Local delivery systems have taken on a greater clinical focus for osteomyelitis therapy owing to their ability to overcome many disadvantages of systemic delivery. This study reports for the first time the capacity to fabricate strontium- and vancomycin-doped calcium polyphosphate
プロトコル
Technical Article on competent cells. Transformation is a process by which some bacteria take up foreign genetic material (naked DNA) from the environment.