Merck
270601
Supelco
シクロペンタン
suitable for HPLC, ≥75% cyclopentane basis
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 L
¥104,000
¥104,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 L
¥104,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10
CAS番号:
分子量:
70.13
Beilstein:
1900195
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
bp:
50 °C (lit.)
¥104,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
HPLC grade
蒸気密度
~2 (vs air)
蒸気圧
5.32 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥75% cyclopentane basis
フォーム
liquid
自己発火温度
682 °F
expl. lim.
8.7 %
テクニック
HPLC: suitable
蒸発残留物質
<0.0003%
屈折率
n20/D 1.405 (lit.)
bp
50 °C (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
密度
0.751 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 198 nm Amax: 1.0
λ: 210 nm Amax: 0.50
λ: 220 nm Amax: 0.10
λ: 240-400 nm Amax: 0.01
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
C1CCCC1
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2
InChI Key
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
調製ノート
ガラス蒸留
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
270601-2.5L:
270601-2L:
270601-1L:
270601-VAR:
270601-100ML:
270601-BULK:
270601-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Amanda L Pitts et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(24), 8614-8625 (2014-05-16)
Carbon-hydrogen bond activation reactions of four cycloalkanes (C5H10, C6H12, C7H14, and C8H16) by the Cp'Rh(CO) fragments (Cp' = η(5)-C5H5 (Cp) or η(5)-C5Me5 (Cp*)) were modeled theoretically by combining density functional and coupled cluster theories, and their reaction rates were measured
A A Toropov et al.
European journal of medicinal chemistry, 43(4), 714-740 (2007-07-17)
Simplified molecular input line entry system (SMILES) has been utilized in constructing quantitative structure-property relationships (QSPR) for octanol/water partition coefficient of vitamins and organic compounds of different classes by optimal descriptors. Statistical characteristics of the best model (vitamins) are the