Merck
217565
Sigma-Aldrich
塩化バリウム 二水和物
ACS reagent, ≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥6,660
500 G
¥13,400
2.5 KG
¥31,200
¥6,660
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥6,660
500 G
¥13,400
2.5 KG
¥31,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
BaCl2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
244.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
アッセイ:
≥99%
グレード:
ACS reagent
フォーム:
powder, crystals or chunks
¥6,660
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder, crystals or chunks
不純物
≤0.005% insolubles
≤0.005% oxidizers
損失
14.0-16.0% loss on drying
pH
5.2-8.2 (25 °C, 5%)
微量陽イオン
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤2 ppm
K: ≤0.0025%
Na: ≤0.005%
Sr: ≤0.1%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES記法
O.O.Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI Key
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
塩化バリウム 二水和物は、下記で使用されています:
  • 閾値下-活性化カリウムチャネルを遮断するため、パッチクランプ電気生理学的研究で[1]
  • ATP注入後の電圧ランプ刺激に反応したミクログリア膜電流を測定することでチャネルの役割を検討するために、内向き整流カリウム(Kir)チャネル遮断薬として[2]
  • 人工脳脊髄液(aCSF)作製用のストック溶液を調製するため[3]
生物化学的/生理学的作用
塩化バリウムは、カリウムイオンチャネル遮断薬です。[4]有毒であると考えられています。[5]塩化バリウムは、脊髄中枢パターン発生器(CPG)ニューロンのD2様受容体媒介性過分極を妨げます。[4]
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
217565-5G:4548173117393
217565-4X2.5KG:4548173117379
217565-BULK:
217565-VAR:
217565-2.5KG:4548173117362
217565-100G:4548173117355
217565-500G:4548173117386
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Laurence D Picton et al.
Scientific reports, 6, 35749-35749 (2016-10-21)
Dopamine plays important roles in the development and modulation of motor control circuits. Here we show that dopamine exerts potent effects on the central pattern generator circuit controlling locomotory swimming in post-embryonic Xenopus tadpoles. Dopamine (0.5-100 μM) reduced fictive swim bout
Proton magnetic resonance study of the structure of barium chloride dihydrate.
Silvidi AA and McGrath JW.
J. Chem. Phys. , 32(3), 924-926 (1960)
Bokyung Song et al.
International journal of molecular sciences, 22(13) (2021-07-03)
Cytokines are important neuroinflammatory modulators in neurodegenerative brain disorders including traumatic brain injury (TBI) and stroke. However, their temporal effects on the physiological properties of microglia and neurons during the recovery period have been unclear. Here, using an ATP-induced cortical
Evaluating the performance of peroxide and conjugated diene values in monitoring quality of used frying oils.
Farhoosh R and Moosavi SMR.
Journal of Agriculture, Science and Technology, 11, 173-179 (2010)
Evaluation of quality changes in walnut kernels (Juglans regia L.) by Vis/NIR spectroscopy.
Jensen PN, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(12), 5790-5796 (2001)