アッセイ
≥99%
形状
powder or crystals
pH
5-8 (25 °C, 50 g/L)
SMILES記法
O.O.Cl[Ba]Cl
InChI
1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI Key
PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B0750-500G:4548173188652
B0750-100G:4548173188638
B0750-BULK:
B0750-1KG:4548173188645
B0750-VAR:
試験成績書(COA)