Merck
216674
Sigma-Aldrich
酢酸銀
ReagentPlus®, 99%
別名:
酢酸 銀塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥9,370
25 G
¥34,900
100 G
¥58,200
¥9,370
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥9,370
25 G
¥34,900
100 G
¥58,200
About This Item
化学式:
CH3COOAg
CAS番号:
分子量:
166.91
Beilstein:
3595636
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥9,370
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
powder or chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: silver
SMILES記法
CC(O[Ag])=O
InChI
1S/C2H4O2.Ag/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
高い反射性、伝導性を持つ銀メッキ高分子フィルムの新規調製に用いられます。イソシアノ酢酸塩が種々のオレフィンと付加環化反応をする時の高い触媒作用もあります。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
216674-5G:4548173117201
216674-VAR:
216674-BULK:
216674-100G:4548173117188
216674-25G:4548173117195
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Study of thermal decomposition of silver acetate.
Logvinenko V, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 90(3), 813-816 (2007)
cis-Hydroxylation of a synthetic steroid intermediate with iodine, silver acetate and wet acetic acid.
Woodward RB and Brutcher Jr FV.
Journal of the American Chemical Society, 80(1), 209-211 (1958)
Silver acetate catalysed cycloadditions of isocyanoacetates.
Grigg R, et al.
Tetrahedron, 55(7), 2025-2044 (1999)
Chemistry of Materials, FL501-FL501 (1999)
Silver acetate-assisted formation of amides from acyl chlorides.
Leggio A, et al.
Tetrahedron Letters, 56(1), 199-202 (2015)