Merck
208221
Sigma-Aldrich
一塩化ヨウ素
reagent grade, ≥95%
別名:
塩化ヨウ素
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥4,480
100 G
¥13,200
250 G
¥26,100
¥4,480
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥4,480
100 G
¥13,200
250 G
¥26,100
About This Item
化学式:
ICl
CAS番号:
分子量:
162.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥4,480
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
solid or liquid
bp
97.4 °C (lit.)
密度
3.24 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClI
InChI
1S/ClI/c1-2
InChI Key
QZRGKCOWNLSUDK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
一塩化ヨウ素 は、ハロゲン間化合物です。[1]それは、エチル、イソプロピル及び t-ブチルベンゼンと種々の錯体を形成します。[2]ICl の導電性溶液は、極性溶媒へのIClの溶解 によって得られます。[3]IClは、緑色の酸化剤であり、下記の変換に関与しています:[4]
  • アルドースヘミアセタールを対応するアルドースラクトンへ
  • ジアリールメタノールを対応するジアリールメタノンへ
  • アリールアルキルメタノールを対応するアリールアルキルメタノンへ
  • ジアルキルメタノールを対応するジアルキルメタノンへ
アプリケーション
一塩化ヨウ素(ICl)は、下記のプロセスにおいて試薬として使用することができます:
  • メトキシ及びジメトキシベンゼンのハロゲン化[3]
  • フラボンの合成。[5]
  • 1-ナフトアルデヒドの調製。[1]
アルキルボランのアルキルアイオダイドへの変換におけるヨウ素化試薬として使用することができます。[6]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
消防法
第6類:酸化性液体
ハロゲン間化合物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
208221-BULK:
208221-5G-D:
208221-100G-D:
208221-100G:4548173986494
208221-VAR:
208221-VAR-D:
208221-5G:4548173986517
208221-250G:4548173986500
208221-5KG:
208221-10KG:
208221-250G-D:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of 1-naphthaldehydes via the cascade reactions of 1-phenylpent-4-yn-2-ols promoted by iodine monochloride
Li B, et al.
Tetrahedron Letters, 57.17, 1843-1846 (2016)
Iodine Monochloride (ICl) as a Highly Efficient, Green Oxidant for the Oxidation of Alcohols to Corresponding Carbonyl Compounds
Wei, Peng, et al.
Synthetic Communications, 45.12, 1457-1470 (2015)
A mild and convenient procedure for conversion of alkenes into alkyl iodides via reaction of iodine monochloride with organoboranes.
Kabalka GW and Gooch III EE.
The Journal of Organic Chemistry, 45(18), 3578-3580 (1980)
Polymethylbenzene complexes of iodine and iodine monochloride.
Andrews LJ and Keefer RM.
Journal of the American Chemical Society, 74(18), 4500-4503 (1952)
Ultrasonic-assisted synthesis of flavones by oxidative cyclization of 2'-hydroxychalcones using iodine monochloride.
Lahyani A and Trabelsi M.
Ultrasonics Sonochemistry, 31, 626-630 (2016)
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf