Merck
184497
Sigma-Aldrich
1,3-ジオキソラン
ReagentPlus®, contains ~75 ppm BHT as inhibitor, 99%
別名:
エチレングリコールメチレンエーテル, ホルムアルデヒドエチレンアセタール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6O2
CAS番号:
分子量:
74.08
Beilstein:
102453
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
75-76 °C/1.013 hPa
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
reagent
品質水準
蒸気密度
2.6 (vs air)
蒸気圧
70 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
525 °F
含みます
~75 ppm BHT as inhibitor
expl. lim.
2.1-20.5 %
dilution
(for general lab use)
屈折率
n20/D 1.401 (lit.)
bp
75-76 °C/1.013 hPa
mp
−95 °C (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1COCO1
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2
InChI Key
WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,3-ジオキソラン(DOXL)は環状エーテルです。[1]環境に優しい溶媒です。[2]C60と反応してエポキシドと1,3-ジオキソラン誘導体を生成します。反応はジラジカル機構を介して進行することが報告されています。[3]テトラ(エチレングリコール)ジメチルエーテル(TEGDME)とDOXLの混合液は、リチウム硫黄電池に使用するための二元電解質を構成するために使用されています。[1]非水系レドックスフロー電池システム中の溶媒としての効果が試験されています。[4]
アプリケーション
1,3-ジオキソランは、電池やコンデンサーの製造に使用される場合があります。[2]リチウム硫黄電池用の電解液を調製するための補助溶剤の1つとして使用される場合があります。[5]
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
26.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-3 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
184497-VAR:
184497-BULK:
184497-1KG:
184497-1000ML:
184497-4L:
184497-500ML:4548173929361
184497-18L:
184497-1L:4548173929354
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enhanced electrochemical performance of a crosslinked polyaniline-coated graphene oxide-sulfur composite for rechargeable lithium-sulfur batteries.
Moon S, et al.
Journal of Power Sources, 294, 386-392 (2015)
Binary electrolyte based on tetra (ethylene glycol) dimethyl ether and 1, 3-dioxolane for lithium-sulfur battery.
Chang DR, et al.
Journal of Power Sources, 112(2), 452-460 (2002)
1, 3-Dioxolane, tetrahydrofuran, acetylacetone and dimethyl sulfoxide as solvents for non-aqueous vanadium acetylacetonate redox-flow-batteries.
Herr T, et al.
Electrochimica Acta, 113, 127-133 (2013)
Reaction of C60 with Dimethyldioxirane-Formation of an Epoxide and a 1, 3-Dioxolane Derivative.
Elemes Y, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 31(3), 351-353 (1992)
1, 3-Dioxolane: A green solvent for the preparation of carbon nanotube-modified electrodes.
Moscoso R, et al.
Electrochemical Communications, 48, 69-72 (2014)