Merck
58062-U
スペルコ®Mobile Phase Filtration Apparatus 2(移動相濾過装置2)
別名:
移動相ろ過用 Supelco 装置
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥76,000
¥76,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥76,000
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
¥76,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
connects to aspiration line yes
品質水準
包装
pkg of 1
詳細
吸引ラインに接続してください
内容:
  • 250 mLガラス製リザ-バ-
  • S/T 34/45漏斗ベ-ス
  • S/T 34/45 1000 mLフラスコとガラス製キャップ
  • クランプ
  • ステンレス製ホルダ-とスクリ-ン
  • PTFEガスケット10個
  • Nylon 66フィルタ- 50個(47 mm、ポアサイズ0.45 μm)
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に理想的なリクロピュア試薬が見つかります
法的情報
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
HPLCに関するよくある問題を解決して、カラム性能を回復させ、クロマトグラムのピーク、保持時間、ノイズ、分解能の問題に対処します。
質問
  1. Buenas tardes, ¿vendéis este equipo por piezas? Necesito reponer la pieza en forma de vaso del equipo de vacío, pero el resto del equipo está intacto.
    1 回答
    1. Yes, the spare parts for this product are sold separately. The cup-shaped part is referred to as the glass reservoir, located on the top of the apparatus. The product number for this item is 58063. Please see the link below to review this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/supelco/58063