Merck
58061
Supelco®移動相ろ過装置1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥59,200
¥59,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥59,200
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
¥59,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
詳細
starter kit
品質水準
包装
pkg of 1
詳細
1,000 mL枝付フラスコに接続
同梱物:
  • 250 mLガラス容器
  • 漏斗台とストッパー
  • クランプ
  • ステンレス鋼製ホルダーとスクリーン
  • 10 PTFEガスケット
  • 50 ナイロン 66 フィルター(47 mm, 0.45 μm 細孔)
·
フラスコは含まれません。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に理想的なLiChropur試薬を見つけます。
法的情報
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Patrícia A B Ramos et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 8(12) (2019-12-06)
Salix spp. have been exploited for energy generation, along with folk medicine use of bark extracts for antipyretic and analgesic benefits. Bark phenolic components, rather than salicin, have demonstrated interesting bioactivities, which may ensure the sustainable bioprospection of Salix bark.
資料
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
HPLCに関するよくある問題を解決して、カラム性能を回復させ、クロマトグラムのピーク、保持時間、ノイズ、分解能の問題に対処します。