スキップする
80353
TDA試薬
suitable for microbiology
別名:
塩化鉄(III) 溶液, トリプトファン脱アミノ化酵素試薬, 塩化第二鉄 溶液
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
50 mL
カートの在庫状況を確認する
¥41,600
この商品について
化学式:
FeCl3
CAS番号:
分子量:
162.20
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41171621
MDL number:
¥41,600
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
agency
according to ISO 10273:2017
Quality Segment
product line
BioChemika
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
ferric chloride, 1 g/10 mL (in distilled water)
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable
application(s)
clinical testing
food and beverages, microbiology
suitability
Proteus spp.
SMILES string
Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Application
トリプトファンデアミナーゼ活性を検出することによってProteus属を同定します。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
157740908908451649
TDA試薬 suitable for microbiology
Millipore
80353
TDA試薬
form
liquid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
composition
ferric chloride, 1 g/10 mL (in distilled water)
composition
-
composition
-
composition
-
application(s)
clinical testing
food and beverages, microbiology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
product line
BioChemika
product line
-
product line
Redi-Dri
product line
-
agency
according to ISO 10273:2017
agency
-
agency
-
agency
-
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
保管分類
12 - Non Combustible Liquids
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)