グレード
puriss.
アッセイ
≥99%
形状
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: lead
mp
470 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
SMILES記法
[PbH2++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Pb/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
InChI Key
RLJMLMKIBZAXJO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
11520-6X1KG-R:4548173247090
11520-VAR-R:
11520-6X500G-R:4548173247106
11520-500G-R:4548173317304
11520-50KG-H:
11520-50KG-R:4548173247083
11520-1KG-R:4548173317298
11520-BULK-R:
試験成績書(COA)