Merck
12279
Supelco
1,2-プロパンジオール
analytical standard
別名:
1,2-PDO, プロピレングリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥7,530
5 ML
¥23,100
¥7,530
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥7,530
5 ML
¥23,100
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
76.09
Beilstein:
1340498
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
E番号:
E490
NACRES:
NA.24
¥7,530
出荷可能日2025年4月07日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
2.62 (vs air)
蒸気圧
0.08 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.7% (GC)
自己発火温度
779 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
12.5 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
n20/D 1.433
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
密度
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,2-プロパンジオールは、エチレングリコールと化学的に類似していることが分かっている化合物であり、自動車の不凍液、活性炭製剤、化粧品、飲料、軟膏剤などに広く使用されています。難水溶性薬物の静脈内製剤の希釈剤として使用されます。[1]
本物質は、食品との接触を意図したプラスチックに関するEU規制10/2011のポジティブリストに収載されています。
10/2011のリストに掲載されているすべての市販の化合物用参照物質はこちら
アプリケーション
1,2-プロパンジオールは、ハチミツ、ミツバチおよび花粉中の環境汚染物質のガスクロマトグラフィー-質量分析検出用の分析対象物保護剤として使用される場合があります。[2]また、ヘッドスペース-ガスクロマトグラフィー(HS-GC)法を用いて体液中の分析対象物を定量するための分析用標準物質としても使用されます。[1]
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
217.4 °F - closed cup
引火点(℃)
103 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
12279-5ML-F:
12279-1ML-F:
12279-VAR-F:
12279-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A rapid analysis of plasma/serum ethylene and propylene glycol by headspace gas chromatography
Ehlers A, et al.
SpringerPlus, 2(1), 203-203 (2013)
Multi-residue analysis of 80 environmental contaminants in honeys, honeybees and pollens by one extraction procedure followed by liquid and gas chromatography coupled with mass spectrometric detection.
Wiest L, et al.
Journal of Chromatography A, 1218(34), 5743-5756 (2011)
Gai Ling Li et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 84(1-2), 49-57 (2002-10-26)
To achieve a therapeutical effect of the anti-Parkinson's drug R-apomorphine via iontophoresis delivery, enhancement strategies in vitro were explored using three structurally related enhancers, lauric acid (LA), dodecyltrimethylammonium bromide (DTAB) and Laureth-3 oxyethylene ether (C(12)EO(3)). Human stratum corneum and shed
R S Rajasenan et al.
Toxicology and applied pharmacology, 135(1), 89-99 (1995-11-01)
Engrafting components of human immune systems in severe combined immunodeficient (SCID) mice has been utilized to investigate the pathogenesis of several human autoimmune diseases and may provide a model for studying idiosyncratic drug toxicity. The purpose of this investigation was
Carla Caddeo et al.
International journal of pharmaceutics, 443(1-2), 128-136 (2013-01-10)
Diclofenac-loaded phospholipid vesicles, namely conventional liposomes, ethosomes and PEVs (penetration enhancer-containing vesicles) were developed and their efficacy in TPA (phorbol ester) induced skin inflammation was examined. Vesicles were made from a cheap and unpurified mixture of phospholipids and diclofenac sodium;