グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
98-100.5% (calc. to the dried substance)
形状
crystalline
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., NF, E340
不純物
org. volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.04% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.2% in water insoluble matters
損失
≤1% loss on drying, 130 °C
pH
4.2-4.5 (20 °C, 5%)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
252.6 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 4.5 parts
alcohol: insoluble
密度
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤2 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Pb: ≤4 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
適合性
complies for appearance of solution
SMILES記法
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
04243-4X5KG:
04243-500G:
04243-BULK:
04243-5KG:
04243-VAR:
04243-6X1KG:
04243-50KG-H:
2516162:
04243-1KG:
04243-6X500G:
試験成績書(COA)