Merck
Y0001864
システム適合性用ジシクロベリン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Dicyclomine hydrochloride, 2-(Diethylamino)ethyl 1-cyclohexylcyclohexane-1-carboxylate hydrochloride, [1,1-Bicyclohexyl]-1-carboxylic acid 2-(diethylamino)ethyl ester hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
15 MG
¥33,700
¥33,700
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
15 MG
¥33,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H35NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
345.95
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥33,700
Check Cart for Availability
APIファミリー
dicycloverine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN(CCOC(C1(C2CCCCC2)CCCCC1)=O)CC.[Cl]
InChI
1S/C19H35NO2.ClH/c1-3-20(4-2)15-16-22-18(21)19(13-9-6-10-14-19)17-11-7-5-8-12-17;/h17H,3-16H2,1-2H3;1H
InChI Key
GUBNMFJOJGDCEL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
包装
Unit quantity: 15 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)