Merck
1724918
USP
Zolpidem Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
N,N-Dimethyl-2-[7-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
15 MG
¥195,000
¥195,000
出荷予定日2025年5月23日
サイズを選択してください
表示を変更する
15 MG
¥195,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H21N3O
分子量:
307.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥195,000
出荷予定日2025年5月23日
APIファミリー
zolpidem
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
CC1=CC=C(C=C1)C2=C(CC(N(C)C)=O)N3C=CC(C)=CC3=N2
InChI
1S/C19H21N3O/c1-13-5-7-15(8-6-13)19-16(12-18(23)21(3)4)22-10-9-14(2)11-17(22)20-19/h5-11H,12H2,1-4H3
InChI Key
CZVNHSKGTUTQHR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Zolpidem Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Zolpidem Tartrate
  • Zolpidem Tartrate Extended-Release Tablets
  • Zolpidem Tartrate Tablets
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
USP issued SDS can be found here.
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
1724918-15MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)