Merck
Y0001750
ラクトース一水和物
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
D-ラクトース 一水和物, β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, 4-O-β-D-ガラクトピラノシル-D-グルコース, 乳糖
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥25,400
¥25,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥25,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11 · H2O
CAS番号:
分子量:
360.31
Beilstein:
3768231
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥25,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
lactose
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
InChI Key
HBDJFVFTHLOSDW-XBLONOLSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。本製品のSDSおよび製品リーフレットを含むサポートに提供されている情報はすべて、発行薬局方の権限の下で制作・発行されています。
さらに詳しい情報およびサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
ラクトース一水和物EP標準品は、欧州薬局方で明確に規定された臨床検査にのみ使用することを意図しています。
包装
この製品は現行の薬局方により提供されます。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください
その他情報
販売制限が適用される可能性があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001750:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
A new HPLC-RI method is proposed for the analysis of Lactose in milk using a Chromolith® NH2 column.
質問
  1. Hello, how much is the amount of this Y0001750 product ? (Lactose monohydrate)
    1 回答
    1. This is a product of the European Pharmacopoeia. Each vial contains 100 mg of Lactose monohydrate.
      Please see the link below to visit the European Pharmacopeia website for more information and to download the product leaflet: https://crs.edqm.eu/db/4DCGI/View=Y0001750