Merck
1.37045
SAFC
Lactose monohydrate
powder, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, NF, JP
医薬品製造
別名:
D-Lactose, β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-glucose, Milk sugar
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O11 · H2O
CAS番号:
分子量:
360.31
Beilstein:
3768231
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
認証
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
品質水準
フォーム
powder
メーカー/製品名
EMPROVE® EXPERT
pH
4.0-6.5 (20 °C, 100 g/L in water)
mp
202 °C
溶解性
161 g/L
密度
500 kg/m3
適合性
passes test for IR spectroscopy
passes test for TLC
suitable for appearance
SMILES記法
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
InChI Key
HBDJFVFTHLOSDW-XBLONOLSSA-N
関連するカテゴリー
法的情報
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
MX11370455000:
1370455000:
1370459029:
1370450000:
Emprove® プログラムとは?
Emprove®プログラムは、フィルター、シングルユースコンポーネント、医薬品原材料、出発物質について、包括的な文書を提供するシステムです。Emprove®プログラムのサブスクリプションには4種類の文書が含まれます。
Material Qualification Dossier
無料 - ログインしてダウンロード
Quality Management Dossier (Open Access)
無料 - ログインしてダウンロード
Operational Excellence Dossier
サブスクリプションまたは都度料金でご利用いただけます。
利点について詳細を学びます。Emprove®プログラムのサブスクリプションでは、以下が提供できます。
これらの文書はなぜ閲覧不可なのですか?
Emprove®ドシエには、医薬品製造業者の登録過程やリスクアセスメント活動の支援を意図した情報及びconfidential情報が含まれています。閲覧したい場合は、お問い合わせにお問い合わせください。